Alle Fotos(1)
Key Documents
1.02546
SAFC
Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat
extra pure
Synonym(e):
Cobalt(II)sulfat-Heptahydrat
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.10
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
233-334-2
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
98 °C
Löslichkeit
362 g/L
Dichte
1.95 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Anwendung
Cobalt(II)-sulfatheptahydrat wird als Reagens und Cobaltquelle verwendet.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)