Merck
1.01638
Millipore
BROLACIN-Agar (C.L.E.D. Agar)
for the enumeration, isolation and preliminary identification of microorganisms
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2-7.4 (37 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
33.2 g/L
Schüttdichte
570 kg/m3
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Für die Auszählung, Isolierung und vorläufige Identifizierung von Mikroorganismen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)bläulich-grün bis dunkelgrünpH-Wert (25 °C)7,1–7,5Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C)flüssigWiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Proteus vulgaris ATCC 8427)≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))≥ 70 %Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033))≥ 70 %Kolonienfarbe (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))gelbKolonienfarbe (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033))gelbMedienfarbe (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))blauMedienfarbe (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))blauMedienfarbe (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))blauMedienfarbe (Proteus vulgaris ATCC 8427)blauMedienfarbe (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))blauInkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®, je nach Bedarf.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3