Merck
1.01398
Sigma-Aldrich
Malachitgrün-Oxalat (C.I. 42000)
for microscopy and for microbiology
Synonym(e):
Malachitgrün-Oxalat (C.I. 42000)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H54N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
927.00
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
219-441-7
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.4 (24 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
159 °C
Löslichkeit
110 g/L
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
εmax
1730-1960 at 616-620 nm in water at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Malachitgrünoxalat (C.I. 42000) ist ein trockener Farbstoff, der für die Herstellung einer Färbungslösung verwendet wird, die für die Sporenfärbung nach Rakette eingesetzt werden kann. Es ist möglich, den Farbstoff Malachitgrün für die Differenzierungsfärbung von Sporen in bakteriologischen Proben menschlichen Ursprungs zu verwenden. Die Farbe wird in einem Warmfärbungsverfahren eingesetzt, um Sporen spezifisch zu färben. Gegenfärben Sie für eine bessere Visualisierung mit einem roten Farbstoff. Die Farbe weist einen konstanten Farbstoffgehalt sowie eine verlässliche hohe Qualität auf, und ist daher als IVD- & CE-Produkt registriert und zertifiziert, was eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine reproduzierbare diagnostische Färbung ist.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrofotometrisch): ≥ 90 % (als C₄₆H₅₀N₄ *2 C₂HO₄ *C₂H₂O₄)
Identität
- Oxalat:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Wasser): 616–620 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,003 g/L; Wasser): 1730–1960
DC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (50 °C / < 1 hPa): ≤ 7 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable