Merck
1.00974
Supelco
Ethanol (denatured)
≥99.5% (GC), reagent grade, for extraction, for analytical purposes, EMSURE®
Synonym(e):
Ethanol denaturiert, EtOH, Ethanol
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Ethanol, denatured, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
Qualität
for extraction
Qualitätsniveau
Dampfdruck
59 hPa ( 20 °C)
Beschreibung
for analytical purposes
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C (ethanol)
Wirksamkeit
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.3-15 % (v/v) ethanol)
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% B (Boron)
≤0.001% Free acid (as acetic acid)
≤0.1% Water
0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
pH-Wert
7 (20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
-114.5 °C (ethanol)
Übergangstemp.
flash point 12 °C (ethanol)
Dichte
0.79 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
K: ≤0.0001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren unsere EMSURE Produktreihe gemäß der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Standards.
Anwendung
  • Separation of lignin derivatives from hemp fiber using supercritical CO2, ethanol, and water at different temperatures: In dieser Studie wird eine Methode zur Abtrennung von Ligninderivaten aus Hanffasern unter Verwendung einer Kombination aus überkritischem CO2, Ethanol und Wasser demonstriert, wobei die Rolle des Ethanols bei der Steigerung der Effizienz des Extraktionsprozesses hervorgehoben wird, die für die nachhaltige Produktion von biobasierten Materialien entscheidend ist (Zhang et al., 2024).
  • Elimination of Toxic Solvents from Analytical Methods in Food Analysis: Caffeine Determination in Tea as an Example: In diesem Artikel wird die Entwicklung von Analysemethoden erörtert, die die Verwendung giftiger Lösungsmittel in der Lebensmittelanalyse überflüssig machen. Dabei wird insbesondere der Ersatz schädlicher Lösungsmittel durch sicherere Alternativen wie Ethanol hervorgehoben, wodurch sicherere und umweltfreundlichere Verfahren gefördert werden (Kalisz et al., 2024).
  • High throughput microfluidics-based synthesis of PEGylated liposomes for precise size control and efficient drug encapsulation: In dieser Studie wird die Verwendung von Ethanol bei der Hochdurchsatzsynthese von PEGylierten Liposomen untersucht, wobei die Mikrofluidik-Technologie eingesetzt wird, um eine präzise Größenkontrolle und eine effiziente Wirkstoffverkapselung zu gewährleisten, die für gezielte Wirkstoffabgabesysteme entscheidend sind (Akar et al., 2024).
  • A novel method for quantitative determination of multiple substances using Raman spectroscopy combined with CWT: Diese Forschungsarbeit stellt einen neuartigen Ansatz für die quantitative Bestimmung von Substanzen vor, bei dem Ethanol als Lösungsmittel verwendet wird, um die Spektralanalyse zu verbessern, was sich als entscheidend für genaue und effiziente analytische Messungen erweist (Yang et al., 2024).
  • Quality criteria, chemical composition, and antimicrobial activity of the essential oil of Mentha suaveolens Ehrh: Diese Studie befasst sich mit der Extraktion ätherischer Öle, bei der Ethanol als Lösungsmittel verwendet wird, um effektiv aktive Verbindungen zu extrahieren, wobei der Schwerpunkt auf den antimikrobiellen Eigenschaften und der chemischen Zusammensetzung der Öle liegt (Afrokh et al., 2024).
Verlinkung
Discover EMSURE - to be more than sure!
Sonstige Hinweise
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Rechtliche Hinweise
Der Vertrieb und die Verwendung der folgenden Ethylalkoholarten in der Schweiz erfordern eine Lizenz von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Flammpunkt (°C)
12 °C - (ethanol)