Wichtige Dokumente
1.00269
Supelco
Farbvergleichslösungen R
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 ( R1-R7), Certipur®
Synonym(e):
Farbkalibrierlösungen R (Rot): R1–R7 gemäß Europäisches Arzneibuch, Farbintensitätstests
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur. color intensity testing R1-R7
Produktlinie
Certipur®
Anwendung(en)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Kit enthält einen Satz von sieben Küvetten, die rote Referenzstandards enthalten (sequenziell von R1 bis R7 identifiziert), und 3 leere Probenküvetten. Die Lösungen werden aus den 2 primären Metallsalzlösungen Eisen(III)-chlorid und Cobalt(II)-chlorid entsprechend Kapitel 2.2.2 ′Färbung von Flüssigkeiten′ des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) hergestellt.
Anwendung
Die Farbreferenzstandards werden als Kalibrierungs- und/oder Qualitätssicherungsstandards eingesetzt, um das Maß der Färbung von Lösungen gemäß Ph. Eur. Verfahren 1 zu messen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Hergestellt und qualifiziert nach Ph. Eur.
  • Stabile Lösungen mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable