Wichtige Dokumente
1.00219
Supelco
Amidoschwefelsäure
EMPLURA®
Synonym(e):
Amidoschwefelsäure, Amidosulfonsäure, Sulfaminsäure, Sulfamidsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
226-218-8
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥98.5% (acidimetric)
Form
solid
Glührückstand
≤0.05%
pH-Wert
1.2 (10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (decomposition)
Löslichkeit
water: 213 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,5 %
Glührückstand: ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable