Wichtige Dokumente
07-546
Sigma-Aldrich
Anti-ADAP/SLAP-130/Fyb-Antikörper
Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IP
WB
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
8
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FYB(2533)
Spezifität
ADAP/SLAP-130/Fyb
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 755–768 von Maus-Fyn-Bindungsprotein (ADAP/SLAP-130/Fyb) entspricht.
Anwendung
Der Anti-ADAP/SLAP-130/Fyb-Antikörper ist ein Antikörper gegen ADAP/SLAP-130/Fyb zur Verwendung in WB und IP.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Kinasen & Phosphatasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von RAW264.7-Makrophagenzellen beurteilt
Zielbeschreibung
130 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Signaling by Fyn-ADAP via the Carma1-Bcl-10-MAP3K7 signalosome exclusively regulates inflammatory cytokine production in NK cells.
Rajasekaran, K; Kumar, P; Schuldt, KM; Peterson, EJ; Vanhaesebroeck, B; Dixit, V; Thakar et al.
Nature Immunology null
A J Hunter et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(3), 1143-1147 (2000-01-21)
The role of integrin-mediated signaling events in T cell function remains incompletely characterized. We report here that alpha4beta1 integrin stimulation of H9 T cells and normal human T cell blasts results in rapid and transient tyrosine phosphorylation of the adapter
L Geng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(20), 11527-11532 (2001-09-13)
Aggregation of the high-affinity IgE receptor (FcepsilonRI) on mast cells activates a tyrosine phosphorylation cascade that is required for adhesion and degranulation events leading to the release of histamine and other inflammatory mediators. The full range of intracellular mediators that
N J Boerth et al.
The Journal of biological chemistry, 275(7), 5143-5152 (2000-02-15)
T cell antigen receptor (TCR) engagement results in protein-tyrosine kinase activation which initiates signaling cascades leading to induction of the interleukin-2 gene. Previous studies identified two substrates of the TCR-induced protein-tyrosine kinases, SH2 domain-containing leukocyte specific protein of 76 kDa
Chunyang Li et al.
EMBO molecular medicine, 7(6), 754-769 (2015-04-09)
PD-1 negatively regulates CD8(+) cytotoxic T lymphocytes (CTL) cytotoxicity and anti-tumor immunity. However, it is not fully understood how PD-1 expression on CD8(+) CTL is regulated during anti-tumor immunotherapy. In this study, we have identified that the ADAP-SKAP55 signaling module