Dokumente
07-2130
Sigma-Aldrich
Anti-Ubiquitin-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBC(7316)
Allgemeine Beschreibung
Ubiquitin fungiert als Marker, der das Schicksal anderer Proteine in der Zelle anzeigt. Es kann als einzelnes Molekül oder als Polyubiquitin-Kette gebunden werden. Obwohl ubiquitinierte Proteine häufig für den Abbau durch das 20S-Proteosom markiert sind, kann die Ubiquitinierung auch alternative Schicksale anzeigen, je nach dem Lysinrest, der an der Verknüpfung der Ubiquitinkette mit dem Zielprotein beteiligt ist. Ubiquitin-Ketten, die durch Lys33 an Kinase-Substrate wie AMP-aktivierte Proteinkinasen (AMPKα1, BRSK1, MARK3, MARK4 und NUAK1) gebunden sind, können diese Proteine aktivieren oder deaktivieren, was die Rolle von Ubiquitin bei der Regulierung von Signalwegen unterstützt.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzähnlichkeit ist eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies zu erwarten.
Dieser Antikörper erkennt Ubiquitin am N-Terminus
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von menschlichem Ubiquitin entspricht.
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Dieser Anti-Ubiquitin-Antikörper ist zur Verwendung in IP und WB zum Nachweis des Ubiquitin-Proteins validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies Ubiquitin in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Qualität
Durch Immunpräzipitation in serumfreiem HeLa-Zelllysat beurteilt.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit 10 µg dieses Antikörpers wurde Ubiquitin in 5 µl serumfreiem HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~8 kDa beobachtet. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins liegt bei 8 kDa, wurde aber aufgrund von Tetrameren auch bei ~24 kDa beobachtet. (Kvint, K., et al. (2008). Mol Cell.30(4):498–506.)
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Serumfreies HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kristian Kvint et al.
Molecular cell, 30(4), 498-506 (2008-05-24)
The final outcome of protein polyubiquitylation is often proteasome-mediated proteolysis, meaning that "proofreading" of ubiquitylation by ubiquitin proteases (UBPs) is crucial. Transcriptional arrest can trigger ubiquitin-mediated proteolysis of RNA polymerase II (RNAPII) so a UBP reversing RNAPII ubiquitylation might be