07-2119
Anti-phospho-RalA Antibody (Ser194)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ras-related protein Ral-A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer194)
Angaben zum Gen
human ... RALA(5898)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-RalA in PANC10.05 cell lysate. Peptide inhibition was observed with the addition of phospho peptides but not with the addition of non-phospho peptides.
Zielbeschreibung
Hinweis zur Analyse
PANC10.05 cell lysate
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable