Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-1408
Sigma-Aldrich
Anti-Glukose-regulierendes Protein 94 (GRP94)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
94 kDa glucose-regulated protein 3, Endoplasmin precursor 3, Heat shock protein 90 kDa beta member
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
monkey, human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... HSP90B1(7184)
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Glukose-regulierendes Protein 94 (GRP94, Endoplasmin).
Immunogen
Peptid, das der internen Sequenz menschlicher GRP94 entspricht.
Anwendung
Anti-Glukose-regulierendes Protein 94 (GRP94)-Antikörper weist den Gehalt an Glucose-regulierendem Protein 94 (GRP94) nach und wurde zur Verwendung in WB und IC in Publikationen beschrieben und validiert.
Immunzytochemie:
Kaninchen-Anti-GRP94 aus einer früheren Charge wies die Lokalisierung von GRP94 (grün) in HEK293-Zellen nach. Die Blaufärbung ist DAPI, die zum Färben von Zellkernen verwendet wird. Frühere Chargen dieses Antikörpers zeigten positive Testergebnisse für die Immunzytochemie an HeLa-, COS7- und HEK293-Zellen.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Western Blot: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde an mehreren Lysaten getestet. Siehe Datenblatt.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:500-1:1.500 wies GRP94 in 10 μg Jurkat-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
~ 94 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB3545
Physikalische Form
Polyklonales IgG-Serum vom Kaninchen in Puffer mit 0,02 % Natriumazid.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicolas Dejeans et al.
Free radical biology & medicine, 52(6), 993-1002 (2012-01-17)
Targeting the altered redox status of cancer cells is emerging as an interesting approach to potentiate chemotherapy. However, to maximize the effectiveness of this strategy and define the correct chemotherapeutic associations, it is important to understand the biological consequences of
J Maselli et al.
Andrology, 2(2), 259-266 (2014-01-31)
Treatment of testicular cancer includes the coadministration of bleomycin, etoposide and cis-platinum (BEP); however, along with its therapeutic benefit, BEP exposure results in extensive reproductive chemotoxic effects, including alterations to sperm chromatin integrity. As an intact paternal genome is essential