Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
07-1401-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT-1-Antikörper, CT, Alexa-Fluor-488-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter, GLUT-1, CT, Alexa Fluor 488 Conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC2A1(6513)
Allgemeine Beschreibung
Mitglied 1 der SLC-Transporter-Familie 2 (Glucose-Transporter-Facilitator) (UniProt P11166; auch bekannt als Erythrozyten-/Gehirn-spezifischer Glucose-Transporter Typ 1, GLUT-1, HepG2-Glucose-Transporter, Rezeptor für humanes T-Zell-Leukämie-Virus I und II, HTLV-1- und HTLV-2-Rezeptor) wird vom Gen SLC2A1 (auch DYT9, DYT17, DYT18, EIG12, GLUT, GLUT1, HTLVR, GLUT1DS, PED genannt) (Gen-ID 6513) in Menschen kodiert. Die Glucose-Transporter-Familie (GLUT-1 bis GLUT-7) besteht aus membranintegrierten Glycoproteinen, die die zelluläre Glucoseaufnahme erleichtern. GLUT-1 vermittelt die Glucoseaufnahme in adultem Gewebe und ist außerdem der vorwiegende Glucose-Transporter in embryonalem und fetalem Gewebe. In der frontalen Großhirnrinde des Menschen liegt GLUT-1 in zwei Formen vor: die 55-kDa-Form von GLUT-1 reguliert den Glucoseimport aus dem Blut in das Gehirn über die Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke (BHS) und die 45-kDa-Form von GLUT-1 reguliert vorwiegend die Glucoseaufnahme über nicht vaskuläre Gliazellen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt GLUT-1.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetischen Peptiden entsprechende Aminosäuren mit einem an KLH (C-ELFHPLGADSQV) gekoppelten C-Terminus von humanem GLUT-1.
Anwendung
Dieser Anti-GLUT-1-Antikörper, CT, Alexa-Fluor-488-Konjugat, ist zur Verwendung in der Immunzytochemie für den Nachweis von GLUT-1 validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies GLUT-1 in HeLa- und NIH/3T3-Zellen nach.
Der nichtkonjugierte Antikörper (Art.-Nr. 07-1401) eignet sich auch für ELISA, Western Blot, Immunzytochemie und Immunhistochemie.
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies GLUT-1 in A431-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 54 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter konjugierter Kaninchen-Antikörper in PBS mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2