Alle Fotos(1)
Key Documents
07-1386
Sigma-Aldrich
Anti-Bindegewebe-Wachstumsfaktor-Antikörper
from goat
Synonym(e):
Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, connective tissue growth factor, insulin-like growth factor-binding protein 8
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTGF(1490)
Allgemeine Beschreibung
Der Bindegewebe-Wachstumsfaktor (CTGF) gehört zur CNN-Familie von Wachstumsfaktoren, die durch cysteinreiche Peptide mit vier spezifischen Domänen gekennzeichnet sind. CTGF wurde ursprünglich in Endothelzellen als ein bedeutender chemotaktischer und mitogener Faktor identifiziert. Die Forschung hat gezeigt, dass CTGF mehrere biologische Eigenschaften besitzt, darunter Chemotaxis, Zellproliferation, Förderung der Adhäsion und Bildung einer extrazellulären Matrix. CTGF ist außerdem für biologische Prozesse wie Wundheilung, Narbenbildung, Fibrose, Embryogenese und Angiogenese notwendig. In seiner Rolle als Auslöser der Angiogenese wurde CTGF mit dem vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) in Verbindung gebracht. Aufgrund seiner pro-fibrotischen Eigenschaften gilt CTGF als vielversprechendes Ziel für die Therapie von Erkrankungen mit pathologischer Fibrose, wie z. B. chronische fibrotische Erkrankungen, chronische Nierenerkrankungen und proliferative diabetische Retinopathie (PDR). Zu den Zelltypen, die CTGF exprimieren, gehören Endothelzellen, Fibroblasten und Zellen der glatten Gefäßmuskulatur.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die reife Kette des Bindegewebe-Wachstumsfaktors.
Primat (98 % Sequenzhomologie). Affe (97 % Sequenzhomologie). Schwein und Rind (93 % Sequenzhomologie). Ratte und Maus (91 % Sequenzhomologie).
Immunogen
Epitop: Reife Kette
Rekombinantes Protein, das der reifen Kette des menschlichen Bindegewebe-Wachstumsfaktors entspricht.
Anwendung
Der Antikörper gegen Bindegewebe-Wachstumsfaktor weist den Gehalt an Bindegewebe-Wachstumsfaktor nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalgebung
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Lysaten aus unbehandelten und TGFb1-behandelten NRK-Zellen.
Western-Blot-Analyse: 5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Bindegewebe-Wachstumsfaktor an 10 µg Lysaten aus unbehandelten und TGFb1-behandelten NRK-Zellen nach.
Zielbeschreibung
Im Western Blot wird CTGF in voller Länge mit 38 kDa und die CTGF-N&C-Domäne mit 19 kDa nachgewiesen.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper in Puffer mit Tris-Glycin, pH-Wert 8,0, und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandelte und mit TGFb1 behandelte NRK-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable