07-1378
Anti-QIK (SIK2) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Qin-induced kinase, SNF1-like kinase 2, Salt-inducible protein kinase 2, salt-inducible kinase 2, salt-inducible serine/threonine kinase 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, canine, mouse, chicken, bovine, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIK2(23235)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
This lot detected QIK at 1:1,000-1:2,000 dilution in HeLa lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HeLa Cell Lysate
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1