Wichtige Dokumente
07-122
Sigma-Aldrich
Anti-Kalirin-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-ARHGEF24, Anti-CHDS5, Anti-DUET, Anti-DUO, Anti-HAPIP, Anti-TRAD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KALRN(8997)
Spezifität
Kalirin; kreuzreagiert nicht mit Trio
Immunogen
GST-Fusionsprotein, das den Resten 517–976 von Ratten-Kalirin entspricht, das mit Thrombin gespaltet wurde, um die GST-Einheit zu entfernen; wird JH2582 genannt.
Anwendung
Der Anti-Kalirin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Kalirin zur Verwendung in IP, WB und IC.
Forschungs-Unterkategorie
G-Proteine
Zytoskelettale Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot and RIPA-Lysaten eines mikrosomalen Proteinpräparats aus Rattenhirn beurteilt; lange Aussetzungszeiten könnten erforderlich sein
Zielbeschreibung
Isoformen mit 190, 115, 370 und 420 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R E Mains et al.
The Journal of biological chemistry, 274(5), 2929-2937 (1999-01-23)
The production and regulated secretion of bioactive peptides require a series of lumenal enzymes to convert inactive precursors into bioactive peptides plus several cytosolic proteins to govern granule formation, maturation, translocation, and exocytosis. Peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase (PAM), an enzyme essential
Kalirin-7 mediates cocaine-induced AMPA receptor and spine plasticity, enabling incentive sensitization.
Wang, X; Cahill, ME; Werner, CT; Christoffel, DJ; Golden, SA; Xie, Z; Loweth et al.
The Journal of Neuroscience null
P Penzes et al.
The Journal of biological chemistry, 275(9), 6395-6403 (2000-02-29)
Communication between membranes and the actin cytoskeleton is an important aspect of neuronal function. Regulators of actin cytoskeletal dynamics include the Rho-like small GTP-binding proteins and their exchange factors. Kalirin is a brain-specific protein, first identified through its interaction with
The Rho-GEF Kalirin regulates bone mass and the function of osteoblasts and osteoclasts.
Huang, S; Eleniste, PP; Wayakanon, K; Mandela, P; Eipper, BA; Mains, RE; Allen, MR; Bruzzaniti, A
Bone null
Kalirin inhibition of inducible nitric-oxide synthase.
Ratovitski, E A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274, 993-999 (1999)