Wichtige Dokumente
07-1213
Sigma-Aldrich
Anti-IP3-Rezeptor-1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
IP3 receptor isoform 1, Type 1 InsP3 receptor, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 15, spinocerebellar ataxia 16
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... Itpr1(476548)
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Allgemeine Beschreibung
IP3-Rezeptor 1 ist ein intrazellulär Kanal, der bei einer Stimulation durch Inositol-1,4,5-Triphosphat die Freisetzung von Calcium aus dem endoplasmatischen Retikulum vermittelt. Defekte in Gen ITPR1 verursachen eine Reihe von zerebellären Störungen, die als spinozerebelläre Ataxie Typ 15 (SCA15) bekannt sind. Der Rezeptor wird in Gewebe verbreitet exprimiert.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit dem IP3-Rezeptor 1-Protein, Molekülmasse 300 kDa.
Immunogen
Synthetisches Peptid vom N-Terminus des humanen IP3-Rezeptor 1.
Anwendung
Dieser Anti-IP3 1-Rezeptor-Antikörper ist zur Verwendung in IH(P) und WB zum Nachweis von IP3-Rezeptor 1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Lipidsignalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies den IP3-Rezeptor 1 in Kleinhirngewebe von Mäusen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an C2C12-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies IP3-Rezeptor 1 in 10 μg C2C12-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
Etwa 300 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB9072
Physikalische Form
Kaninchenserum. Flüssig
Nicht aufgereinigtes Kaninchenserum
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 1 Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
C2C12-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael R Butler et al.
The Journal of biological chemistry, 292(27), 11189-11205 (2017-05-13)
Endoplasmic reticulum (ER) stress and mislocalization of improperly folded proteins have been shown to contribute to photoreceptor death in models of inherited retinal degenerative diseases. In particular, mice with cone cyclic nucleotide-gated (CNG) channel deficiency, a model for achromatopsia, display
Xiang Liu et al.
Molecular medicine reports, 14(6), 5435-5442 (2016-11-15)
Isoflurane is a commonly used inhaled anesthetic, which induces apoptosis of SH‑SY5Y cells in a dose‑ and time‑dependent manner; however, the underlying mechanisms remain unknown. The authors of the present study hypothesized that a mutation in β‑amyloid precursor protein (APP)