Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
06-923
Sigma-Aldrich
Anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CDC2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, amphibian, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken, canine, starfish, monkey, frog, Drosophila, sheep
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... Cdk1(396252)
dog ... Cdk1(100856079)
frog ... Cdk1(394503)
fruit fly ... Cdk1(34411)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Allgemeine Beschreibung
Der Eintritt aller eukaryontischen Zellen in die Mitose wird durch die Aktivierung der cdc2-Kinase reguliert. Die Aktivierung von cdc2 wird über mehrere Schritte gesteuert, darunter die Bindung von Cyclin und die Phosphorylierung von Thr161. Der entscheidende regulatorische Schritt bei der Aktivierung von cdc2 während des Übergangs zur Mitose scheint jedoch die Dephosphorylierung von Tyr15 und Thr14 zu sein. Die Phosphorylierung an Tyr15 und die Hemmung von cdc2 erfolgt durch die Proteinkinasen Wee1 und Myt1, während die Dephosphorylierung an Tyr15 und die Aktivierung von cdc2 durch die Phosphatase cdc25 erfolgt. Die Expression von cdc2 spielt eine entscheidende Rolle beim Übergang der Zellen in die G2/M-Phase. Die Aktivität von cdc2 in sich teilenden Zellen nimmt zu Beginn der M-Phase zu, was mit dem Abbau des Zellkerns, der Bildung von mitotischen Spindeln und der Chromosomenkondensation zusammenfällt. Mehrere Proteine, darunter Histon H1 und pp60src, sind Substrate für cdc2.
Spezifität
Cdk1/cdc2-Kinase
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Resten 42–57 von humaner cdc2-Kinase entspricht. Das Immunogen ist in einem breiten Spektrum an Spezies identisch.
Anwendung
Immunzytochemische Fluoreszenzanalyse:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der konfokalen Immunfluoreszenzmikroskopische Analyse von A431-Zellen verwendet. Die Zellen wurden gezüchtet, gewaschen, mit Formaldahyde fixiert und mit NP40 permeabilisiert. Die Zellen wurden mit Anti-Cdk1/Cdc2 (rot, Cy3), Phalloidin (Actin, grün, AlexaFluor 488) und DAPI (blau, Zellkern) dreifach gefärbt. Positive Kernfärbung.
Immunopräzipitation: Mit 4 µg einer früheren Charge wurde cdc2 aus 500 µg A431-RIPA-Lysat immunpräzipitiert.
Der Anti-Cdk1/Cdc2 (PSTAIR)-Antikörper ist ein qualitativ hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Cdk1/Cdc2 (PSTAIR) und wurde mittels ICC, IP und WB validiert.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanen A431-, Maus-3T3 und/oder Ratten-L6-RIPA-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5–2 µg/ml dieses Antikörpers wurde cdc2 in humanen A431-, Maus-3T3- oder Ratten-L6-RIPA-Zelllysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 34 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Kaninchen-Serum in Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Best.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. Fügen Sie 2,5 µl von 2-Mercaptoethanol/100 µl des Lysats hinzu und kochen Sie es 5 Minuten lang, um die Vorbereitung zu reduzieren. Laden Sie 20 µg reduziertes Lysat pro Spur für Minigele.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M G Lee et al.
Nature, 327(6117), 31-35 (1987-05-07)
A human homologue of the cdc2 gene has been cloned by expressing a human cDNA library in fission yeast and selecting for clones that can complement a mutant of cdc2. The predicted protein sequence of the human homologue is very
Tao Fan et al.
Cancer research, 67(16), 7901-7906 (2007-08-19)
A functional genomic approach integrating microarray and proteomic analyses done in our laboratory has identified 14-3-3zeta as a putative oncogene whose activation was common and driven by its genomic amplification in lung adenocarcinomas. 14-3-3zeta is believed to function in cell
Platelet-activating factor- and thrombin-induced stimulation of p34cdc2-cyclin histone H1 kinase activity in platelets.
Samiei, M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266, 14889-14892 (1991)
Quantification of cyclin B1 and p34(cdc2) in bovine cumulus-oocyte complexes and expression mapping of genes involved in the cell cycle by complementary DNA macroarrays.
Claude Robert, Isabelle Hue, Serge McGraw, Dominic Gagne, Marc-Andre Sirard
Biology of reproduction null
Tsvetomira Ivanova et al.
Nature communications, 11(1), 2267-2267 (2020-05-10)
To faithfully transmit genetic information, cells must replicate their entire genome before division. This is thought to be ensured by the temporal separation of replication and chromosome segregation. Here we show that in 20-40% of unperturbed yeast cells, DNA synthesis