Wichtige Dokumente
06-588
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A/B-Antikörper
serum, Upstate®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, sheep
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT5A(6776)
Spezifität
STAT5A und B
Immunogen
Peptid (CQELQKKAEHQVGEDG), das den Aminosäuren 66–80 von humanem STAT5 A und B entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Weisen Sie STAT5A/B, auch als Signal transducer and activator of transcription 5A/B bekannt, mit dem Anti-STAT5A/B-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) nach, der in EMSA funktioniert.
Qualität
Routinemäßig mittels Supershift beurteilt
Zielbeschreibung
90-95 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1016
Physikalische Form
Antiserum
Ganzes Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel model of SCID-X1 reconstitution reveals predisposition to retrovirus-induced lymphoma but no evidence of gammaC gene oncogenicity.
Linda Scobie,Ralph D Hector,Louise Grant,Margaret Bell,Anne A Nielsen,Sharon Meikle et al.
Molecular Therapy null
Distinct pathways involving the FK506-binding proteins 12 and 12.6 underlie IL-2-versus IL-15-mediated proliferation of T cells.
Dubois, S; Shou, W; Haneline, LS; Fleischer, S; Waldmann, TA; Muller, JR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Novel role for STAT-5B in the regulation of Hsp27-FGF-2 axis facilitating thrombin-induced vascular smooth muscle cell growth and motility.
Cao, H; Dronadula, N; Rizvi, F; Li, Q; Srivastava, K; Gerthoffer, WT; Rao, GN
Circulation Research null
Convergence of progesterone and epidermal growth factor signaling in breast cancer. Potentiation of mitogen-activated protein kinase pathways
Lange, C. A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 31308-31316 (1998)
Characterization of the human interleukin-2 receptor beta-chain gene promoter: regulation of promoter activity by ets gene products.
Lin, J X, et al.
Molecular and cellular biology, 13, 6201-6210 (1993)