06-1365
Anti-SRp40-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
serine/arginine-rich splicing factor 5, Pre-mRNA-splicing factor SRP40, Delayed-early protein HRS, SR splicing factor 5, splicing factor, arginine/serine-rich 5
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF5(6430)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Epigenetik & Zellkernfunktion
RNA-Metabolismus & -Bindungsproteine
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies SRp40 in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable