06-1064
Anti-ITK/EMT/TSK Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
IL2-inducible T-cell kinase, Kinase EMT, T-cell-specific kinase, Tyrosine-protein kinase Lyk, homolog of mouse T-cell itk/tsk, tyrosine-protein kinase ITK/TSK
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITK(3702)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entzündung & Immunologie
Immunologische Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ITK/EMT/TSK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
Jurkat cell lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2