Wichtige Dokumente
06-1036
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH5-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCHF5(54708)
Allgemeine Beschreibung
Es wird angenommen, dass das membranassoziierte RING-CH-Protein 5 (MARCH5), auch bekannt als NKP66, eine Mitochondrien-Ubiquitin-Ligase ist, die auf der Mitochondrienmembran lokalisiert ist. MARCH5 besitzt ein Pflanzen-Homöodomäne(PHD)-Motiv, das für die Wirkung der E3-Ubiquitin-Ligase wesentlich ist. Es wird außerdem angenommen, dass MARCH5 vier transmembrane Domänen aufweist. MARCH5 wird mit der Mitochondrienspaltung und -teilung in Verbindung gebracht. MARCH5 scheint außerdem eine schützende Rolle gegenüber Mitochondrienfunktionsstörungen aufzuweisen, indem es mit mutierter Superoxiddismutase 1 (mSOD1) interagiert und mSOD1 davon abhält, Schäden zu verursachen. mSOD1-Schäden wurden mit dem Auftreten und Voranschreiten von amyotropher Lateralsklerose in Zusammenhang gebracht.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem MARCH5 entspricht.
Anwendung
Der Anti-MARCH5-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von MARCH5, auch bekannt als membranassoziiertes RING-Finger-Protein 5, und wurde in WB und ICC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Ubiquitin & Ubiquitinmetabolismus
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde von einem unabhängigen Labor für IC verwendet. (Korfali, N., et al. (2010). Mol Cell Proteomics. 9:2571-2585.)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HL-60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wies MARCH5 in 10 µg HL-60-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~52 kDa gemessen
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HL-60-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null