06-1013
Anti-NET5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
transmembrane protein 201, Spindle-associated membrane protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
orangutan
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMEM201(199953)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory that detected NET5 in U2OS cells expressing various NET-GFP fusions. (Wilkie, G., et al. (2011) Mol. Cell Proteomics).
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NET5 on 10 µg of human heart tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human heart tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable