05-858R
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-10C-2, rabbit monoclonal
clone 62-10C-2, from rabbit
Synonym(e):
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
62-10C-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H4C1(8359)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable