Alle Fotos(2)
Key Documents
05-655
Sigma-Aldrich
Anti-p21/WAF1/Cip1-Antikörper, Klon CP74
clone CP74, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CAP20, Anti-CIP1, Anti-MDA-6, Anti-P21, Anti-SDI1, Anti-WAF1, Anti-p21CIP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CP74, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN1A(1026)
Spezifität
Cip1
Immunogen
Rekombinantes humanes Cip1 von voller Länge mit einem N-terminalen Histidin-Tag. Das Epitop entspricht den Aminosäuren 1–80 von humanem Cip1 von voller Länge.
Anwendung
Anti-p21/WAF1/Cip1-Antikörper Klon CP74 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von p21/WAF1/Cip1 und wurde in WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakten von HeLa-Zellen beurteilt.
Zielbeschreibung
21 kDa
Physikalische Form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-309, HeLa-Zellkern-Extrakt. Geben Sie das gleiche Volumen reduzierenden Laemmli-Probenpuffers zu 10 μl Extrakt und kochen Sie das Gemisch 5 Minuten lang ein. Laden Sie 20 μg reduziertes Extrakt pro Bahn für Minigele.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
STX140 and STX641 cause apoptosis via the intrinsic mitochondrial pathway and down-regulate survivin and XIAP expression in ovarian and prostate cancer cells.
Foster PA, Ho YT, Newman SP, Leese MP, Potter BV, Reed MJ, Purohit A
Anticancer research null
Z Y Yang et al.
Nature medicine, 1(10), 1052-1056 (1995-10-01)
The p21 gene encodes a cyclin-dependent kinase inhibitor that affects cell-cycle progression, but the potential of this gene product to serve as a tumour suppressor in vivo has not been established. In this report, we show that the growth of
Yongye Huang et al.
Biomedical reports, 7(1), 36-40 (2017-07-08)
Wnt signaling is critical in embryonic development and post-embryonic tissue homeostasis. The aim of the present study was to evaluate the expression levels of canonical Wnt signaling genes in porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT) embryos. Quantitative polymerase chain reaction
N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) triggers MSH2 and Cdt2 protein-dependent degradation of the cell cycle and mismatch repair (MMR) inhibitor protein p21Waf1/Cip1.
Jascur, T; Fotedar, R; Greene, S; Hotchkiss, E; Boland, CR
The Journal of Biological Chemistry null
Expression and function of EZH2 in synovial fibroblasts: epigenetic repression of the Wnt inhibitor SFRP1 in rheumatoid arthritis.
Trenkmann M, Brock M, Gay RE, Kolling C, Speich R, Michel BA, Gay S, Huber LC
Annals of the Rheumatic Diseases null