Wichtige Dokumente
05-503-I
Sigma-Aldrich
Anti-LacI-Antikörper, Klon 9A5
clone 9A5, from mouse
Synonym(e):
Lactose operon repressor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9A5, monoclonal
Speziesreaktivität
E. coli
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... Laci(945007)
Allgemeine Beschreibung
Der Lactose-Operon-Repressor bindet an ein Regulierungselement, ein Operator-Gen, um einen genetischen Schalter, das lac-Operon, zu bilden. Dieser Schalter reguliert die Expression von Strukturgenen, die auf die Stelle des Operator-Gens folgen, negativ. Induktoren können an den Repressor binden, um die Affinität des Repressors für seinen Operator zu reduzieren oder entfernen und dadurch die Transkription der jeweiligen Strukturgene zu ermöglichen. Im Gegenzug können andere Effektormoleküle die Bindungsaffinität des Repressors für seinen Operator steigern und die Gentranskription dadurch hemmen. Die Induktor- oder Effektormoleküle, die mit einem Repressor assoziieren, dienen als chemisches Signal, das den metabolischen Zustand von Proteinen überwacht, die durch ihre jeweiligen Gene exprimiert werden.
Immunogen
An E. coli LacI von voller Länge kondensiertes TrpE.
Anwendung
Anti-LacI-Antikörper Klon 9A5 ist ein Antikörper gegen LacI zur Verwendung in Western Blot.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Qualität
Mittels Western Blot in Zelllysat von Rosetta BL21 (DE3) E. coli beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies LacI in 10 µg Zelllysat von Rosetta BL21 (DE3) E. coli nach.
Zielbeschreibung
~38 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid (dieser Antikörper wird aus Überstand aufgereinigt).
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Kompetentes Zelllysat von Rosetta BL21 (DE3) E. coli.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amir Pandi et al.
Nature communications, 13(1), 3876-3876 (2022-07-06)
Optimization of biological networks is often limited by wet lab labor and cost, and the lack of convenient computational tools. Here, we describe METIS, a versatile active machine learning workflow with a simple online interface for the data-driven optimization of