Wichtige Dokumente
05-485
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT3-(Tyr705-)Antikörper, Klon 9E12
clone 9E12, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9E12, monoclonal
Speziesreaktivität
canine, human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr705)
Angaben zum Gen
human ... STAT3(6774)
Allgemeine Beschreibung
STATs (Signaltransducer und Aktivatoren der Transkription) wurden ursprünglich als zwei Proteine (STAT1 und STAT2) entdeckt, die an der Signaltransduktion von Interferon-Alpha (IFN-Alpha) und IFN-Gamma beteiligt waren. Seitdem wurden mehrere zusätzliche STAT-Proteine identifiziert (STAT3, 4, 5a, 5b und 6). STATs werden als Reaktion auf Wachstumsfaktor- oder Zytokinsignale an Tyrosin phosphoryliert. Diese Phosphorylierung führt zur Dimerisierung und Translokation von STAT-Proteinen in den Zellkern. In einigen Fällen wird dieser Prozess durch JAK-Kinasen (Janus-Kinasen 1, 2 und 3) vermittelt. Für eine maximale Aktivierung dieser Proteine kann eine Phosphorylierung an bestimmten Tyrosin- und Serinresten in STAT1-Alpha, 3, 4 und 5 erforderlich sein. Die spezifischen Funktionen der verschiedenen Mitglieder der STAT-Familie sind nur unzureichend bekannt. Es hat sich gezeigt, dass STAT3 durch IFN-Alpha, nicht aber durch IFN-Beta aktiviert wird. Die mit STAT3 assoziierten Transkriptionsfaktoren sind c-Jun und das zyklische-AMP-responsive Enhancer-Bindungsprotein (CREB). Die Deletion des STAT3-Gens in Knockout-Mäusen war im frühen Embryonalstadium tödlich.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt STAT3, Mr 92 kDa, phosphoryliert an Tyrosin705. Klon 9E12.
Immunogen
KLH-konjugiertes Phosphopeptid, das das AP[pY]LK-Motiv von STAT3 enthält
Anwendung
Anti-Phospho-STAT3-(Tyr705-)Antikörper, Klon 9E12 (monoklonaler Maus-Antikörper), ist zur Verwendung in ELISA, IP und WB für den Nachweis von Phospho-STAT3 (Tyr705), auch bekannt als Akute-Phase-Response-Faktor oder DNA-bindendes Protein APRF, validiert. Dieser STAT3-Antikörper wurde in Proben von Menschen, Mäusen und Hunden validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunpräzipitation: Gemäß einem unabhängigen Labor hat 1–10 µg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers Phospho-STAT3 (Tyr705) aus einem Lysat von 10⁶ mit Vanadat behandelten menschlichen A431-Zellen immunpräzipitiert .
ELISA: 0,05 µg/ml dieses Antikörpers werden von einem unabhängigen Labor für ELISA-Tests empfohlen. Der Test wurde mit einer früheren Charge durchgeführt.
Qualität
Routinemäßig beurteilt durch Immunblot an Lysaten von menschlichen SK-N-MC-Zellen, die mit CNTF stimuliert wurden.
Western-Blot-Analyse:
0,1–1 µg/ml dieser Charge wiesen Phospho-STAT3 (Tyr705) in Lysaten aus humanen SK-NMC-Zellen nach, die mit CNTF stimuliert wurden.
Zielbeschreibung
92 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1059
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Lyophilisiertes gereinigtes Maus-IgG1ќ aus 1 ml 2× PBS / 0,09 % Na-Azid / PEG und Saccharose. Mit 100 µl H2O rekonstituieren (15 min, RT), um eine Endkonzentration von 1 mg/ml zu erhalten.
Thiophile Adsorption und Größenausschlusschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
SK-N-MC-Zellen
Mäuse-Makrophagen-4/4-Zellen, denen 16 Stunden lang Serum entzogen wurde und die dann 10 Minuten lang mit Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA) stimuliert wurden
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synergistic signaling by corticotropin-releasing hormone and leukemia inhibitory factor bridged by phosphorylated 3',5'-cyclic adenosine monophosphate response element binding protein at the Nur response element (NurRE)-signal transducers and activators of transcription (STAT) element of the proopiomelanocortin promoter.
Mynard, V; Latchoumanin, O; Guignat, L; Devin-Leclerc, J; Bertagna, X; Barre, B; Fagart et al.
Molecular Endocrinology null
Malcolm A Meyn et al.
Science signaling, 2(92), ra64-ra64 (2009-10-15)
Multiple Src family kinases (SFKs) are present in murine embryonic stem (mES) cells. Whereas complete inhibition of SFK activity blocks mES cell differentiation, sole inhibition of the SFK member c-Yes induces differentiation. Thus, individual SFKs may have opposing roles in
Vanessa Mynard et al.
Endocrinology, 143(10), 3916-3924 (2002-09-20)
To better understand how leukemia inhibitory factor (LIF) activates proopiomelanocortin (POMC) gene transcription in pituitary corticotrophs, time-course studies of the induction of POMC promoter activity and specific tyrosine phosphorylation of signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) and STAT3
Z Zhong et al.
Science (New York, N.Y.), 264(5155), 95-98 (1994-04-01)
The STAT family of proteins carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. A new family member, Stat3, becomes activated through phosphorylation on tyrosine as a DNA binding protein in response to epidermal growth factor (EGF) and
Y Senis et al.
Molecular and cellular biology, 19(11), 7436-7446 (1999-10-19)
The fps/fes proto-oncogene encodes a cytoplasmic protein-tyrosine kinase that is functionally implicated in the survival and terminal differentiation of myeloid progenitors and in signaling from several members of the cytokine receptor superfamily. To gain further insight into the physiological function