Wichtige Dokumente
05-457
Sigma-Aldrich
Anti-Histon H1-Antikörper, Klon AE-4
clone AE-4, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H1 histone family, member 4, Histone H1b, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AE-4, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human, plant
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... H1-4(617854)
human ... H1-4(3008)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind basische Zellkernproteine, die für die Nukleosomstruktur der Chromosomenfasern in Eukaryoten verantwortlich sind. Nukleosome bestehen aus etwa 146 bp DNA, die um ein Histon-Oktamer aus je einem Paar der vier Kernhistone (H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt sind. Die Chromatinfaser wird durch die Wechselwirkung eines Linker-Histons H1 mit der DNA zwischen den Nukleosomen weiter komprimiert, um Chromatinstrukturen von höherer Ordnung zu bilden.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Histon H1, Molekülmasse 32–33 kDa. Aufgrund der Hyperphosphorylierung der Histon H1-Teilpopulation wurde ein Dublett erkannt. Kreuzreagiert mit anderen Histon-Isoformen mit einer Signalstärke der folgenden Reihenfolge: H3, H2B > H4 > H2A, wie mit rekombinantem Protein bestimmt.
Es wird erwartet, dass auch Zellkerne von anderen Tier- und Pflanzenspezies gefärbt werden.
Immunogen
Zellkerne aus Biopsiezellen von myeloider Leukämie. Klon AE-4.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Immunzytochemie:
5–20 µg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Zellkernimmunfärbung in A431-Zellen, die mit 4 % Paraformaldehyd und Methanol fixiert wurden.
ELISA:
Empfohlen.
Verwenden Sie den Anti-Histon H1-Antikörper, Klon AE-4 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in ELISA, ICC und WB validiert wurde, um Histon H1 nachzuweisen, auch bekannt als H1-Histon-Familienmitglied 4, Histon H1b, Histon 1 H1e, Histon-Cluster 1 H1e.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an Lysaten von säureextrahierten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
1–4 µg/ml dieser Charge wiesen Histon H1 in Lysaten aus säureextrahierten HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
32–33 kDa (Histon H1); Dublett (hyperphosphoryliertes Histon H1); 17 kDa (andere Histon-Isoformen).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,2, und 0,1 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Zellkernextrakte von NIH3T3- oder HeLa-Zellen.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicotine induces chromatin remodelling through decreases in the methyltransferases GLP, G9a, Setdb1 and levels of H3K9me2.
Chase, KA; Sharma, RP
The International Journal of Neuropsychopharmacology null
Jung Ha Choo et al.
BMC genomics, 8, 479-479 (2008-01-02)
MacroH2A1 is a histone variant that is closely associated with the repressed regions of chromosomes. A recent study revealed that this histone variant is highly enriched in the inactive alleles of Imprinting Control Regions (ICRs). The current study investigates the
Super-resolution microscopy reveals decondensed chromatin structure at transcription sites.
Wang, Y; Maharana, S; Wang, MD; Shivashankar, GV
Scientific Reports null
Characterisation of human histone H1x.
Nicole Happel, Ekkehard Schulze, Detlef Doenecke
Biological Chemistry null
Jae Hyun Lee et al.
Human molecular genetics, 18(14), 2567-2574 (2009-04-22)
We recently described two opposing states of transcriptional competency. One is termed 'competent' whereby a gene is capable of responding to trans-acting transcription factors of the cell, such that it is active if appropriate transcriptional activators are present, though it