Wichtige Dokumente
05-363
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin E-Antikörper, Klon HE12
clone HE12, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CCNE, Anti-pCCNE1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HE12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCNE1(898)
Allgemeine Beschreibung
Cyclin E ist eine regulatorische Untereinheit von Cdk2 und steuert den G1/S-Übergang beim Zellzyklus von Säugetieren. Mehrere Isoformen von Cyclin E werden nur in Tumoren exprimiert, nicht jedoch in gesundem Gewebe, was auf eine posttranslationale Regulierung von Cyclin E hindeutet. In-vitro-Analysen deuteten darauf hin, dass diese verkürzten Varianten der Isoformen von Cyclin E Histon H1 phosphorylieren können. Veränderungen am Cyclin E-Protein wurden als Indikatoren einer schlechteren Prognose bei verschiedenen Krebsarten impliziert.
Spezifität
Humanes p52-Cyclin E
Immunogen
Rekombinantes humanes Cyclin E
Anwendung
Anti-Cyclin E-Antikörper Klon HE12 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von Cyclin E und wurde in IP, WB und ICC validiert.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an humanem A431-Zelllysat beurteilt
Zielbeschreibung
52 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-223
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 2 Jahre oder bei 4 °C 6 Monate haltbar
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S M Keenan et al.
The Journal of biological chemistry, 276(25), 22404-22409 (2001-04-17)
Activation of cyclin-dependent kinase 2 (CDK2)-cyclin E in the late G(1) phase of the cell cycle is important for transit into S phase. In Chinese hamster embryonic fibroblasts (IIC9) phosphatidylinositol 3-kinase and ERK regulate alpha-thrombin-induced G(1) transit by their effects
Activation of p53 by nutlin leads to rapid differentiation of human embryonic stem cells.
Maimets, T; Neganova, I; Armstrong, L; Lako, M
Oncogene null
Hae-June Lee et al.
Radiation research, 170(5), 579-590 (2008-10-31)
The aim of this work was to identify specific genes involved in rat mammary tumors induced by dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) or radiation. More TUNEL- and PCNA-positive cells were present in mammary tumors induced by radiation than in tumors induced by DMBA
Inês Gomes et al.
Oncotarget, 11(19), 1714-1728 (2020-06-02)
The role of RANKL-RANK pathway in progesterone-driven mammary carcinogenesis and triple negative breast cancer tumorigenesis has been well characterized. However, and despite evidences of the existence of RANK-positive hormone receptor (HR)-positive breast tumors, the implication of RANK expression in HR-positive
P Saha et al.
Molecular and cellular biology, 17(8), 4338-4345 (1997-08-01)
Cdc25A, a phosphatase essential for G1-S transition, associates with, dephosphorylates, and activates the cell cycle kinase cyclin E-cdk2. p21CIP1 and p27 are cyclin-dependent kinase (cdk) inhibitors induced by growth-suppressive signals such as p53 and transforming growth factor beta (TGF-beta). We