05-337
Anti-MARCKS Antibody, clone 2F12
ascites fluid, clone 2F12, Upstate®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F12, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCKS(4082)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable