05-1362
Anti-RING1 Antibody, clone 4D6
clone 4D6, from mouse
Synonym(e):
Polycomb complex protein RING1, ring finger protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RING1(6015)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
A 1:500 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry on NIH/3T3 and A431 cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected RING1 in HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable