Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
05-1339
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethylhiston H3--Antikörper (Lys4), Klon CMA304
clone CMA304, from mouse
Synonym(e):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CMA304, monoclonal
Speziesreaktivität
human, vertebrates
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histone sind hochkonservierte Proteine und dienen bei der Organisation von Zellkern-DNA zu Chromatin als Strukturgerüst. Die vier Haupt-Histone, H2A, H2B, H3 und H4, bilden ein Oktamer (jeweils 2 Moleküle). Anschließend werden 146 DNA-Basenpaare um das Oktamer gewickelt und bilden ein Nukleosom. Histone werden posttranslational modifiziert und diese Modifikationen regulieren die DNA-Transkription, -Reparatur, -Rekombination und -Replikation. Die am häufigsten untersuchten Modifikationen sind Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung und Ubiquitinylierung. Diese Modifikationen treten überwiegend an N-terminalen und C-terminalen Enden auf, die sich über das Nukleosom-Kernteilchen hinaus erstrecken. Die Trimethylierung von Histon H3 (Lys4) tritt am 5′-Ende von aktiven Genen auf und trägt durch die Rekrutierung von Chromatin-Remodellierungsenzymen zur transkriptionellen Aktivierung bei. Entsprechend fehlt diese Markierung dem inaktiven X-Chromosom weitgehend.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, das an Lys4 trimethyliert ist, spezifisch. Die Bindungsspezifizität des Antikörpers ermöglicht Modifikationen an Lys91.
Immunogen
Epitop: Trimethyliertes Lys4
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–12 von humanem Histon H3 entspricht, das an KLH konjugiert und an Lys4 trimethyliert ist.
Anwendung
Der Anti-Trimethyl-Histon H3(Lys4)-Antikörper, Klon CMA304 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus zum Nachweis von Trimethyl-Histon H3 (Lys4), das auch als H3K4me3, Histon H3 (Trimethyl K4) bekannt ist und für die Verwendung im ELISA, ICC, IP, WB, Mplex und DB validiert wurde.
ELISA:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für ELISA eingestuft.1
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Immunzytochemie eingestuft.1
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als geeignet für die Immunpräzipitation eingestuft.1
Multiplex:
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, das an Lys4 trimethyliert ist, spezifisch durch einen Luminex®-Assay.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine 0,5–2 μg/ml-Verdünnung (1:500-2000) dieses Antikörpers wies Trimethyl-Histon H3 (Lys4) in 10 μg HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
Etwa 17 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-791
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säureextraktlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jente Ottenburghs et al.
Genome biology and evolution, 13(4) (2021-02-04)
As a highly diverse vertebrate class, bird species have adapted to various ecological systems. How this phenotypic diversity can be explained genetically is intensively debated and is likely grounded in differences in the genome content. Larger and more complex genomes
Arginine methylation at histone H3R2 controls deposition of H3K4 trimethylation.
Kirmizis, Antonis, et al.
Nature, 449, 928-932 (2007)
AHT-ChIP-seq: a completely automated robotic protocol for high-throughput chromatin immunoprecipitation.
Aldridge, S; Watt, S; Quail, MA; Rayner, T; Lukk, M; Bimson, MF; Gaffney, D; Odom, DT
Genome Biology null
Maša Roller et al.
Genome biology, 22(1), 62-62 (2021-02-20)
To investigate the mechanisms driving regulatory evolution across tissues, we experimentally mapped promoters, enhancers, and gene expression in the liver, brain, muscle, and testis from ten diverse mammals. The regulatory landscape around genes included both tissue-shared and tissue-specific regulatory regions
Whole-genome mapping of histone H3 Lys4 and 27 trimethylations reveals distinct genomic compartments in human embryonic stem cells.
Zhao, Xiao Dong, et al.
Cell Stem Cell, 1, 286-298 (2007)