05-1106
Anti-IGF-IR Antibody, β-subunit, clone 1-2
clone 1-2, from mouse, purified by affinity chromatography
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1-2, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF1R(3480)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Apoptose & Krebs
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Optimal Staining of IGF Monoclonal Antibody: Placenta
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1-2 µg/mL for 2 hours at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected IGF-1 Receptor beta on 10 μg of C2C12 lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
C2C12 Cell Lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable