05-1059
Anti-phospho-p38α(Thr180/Tyr182) Antibody, clone 8.78.8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 8.78.8, from rabbit
Synonym(e):
CSAID-binding protein, Csaids binding protein, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAX-interacting protein 2, Mitogen-activated protein kinase p38 alpha, cytokine suppressive anti-inflammato
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8.78.8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, vertebrates, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
MAP-Kinasen
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Qualität
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable