Wichtige Dokumente
04-921
Sigma-Aldrich
Anti-GluR6/7-Antikörper, Klon NL9, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
Synonym(e):
Anti-EAA4, Anti-GLR6, Anti-GLUK6, Anti-GLUR6, Anti-GluK2, Anti-MRT6, Anti-NEDLAS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NL904, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIK2(2898)
Spezifität
Erkennt GluR6/7.
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 894–908 (C-Terminus) von Ratten-GluR6 entspricht. Die Immunisierungssequenz ist beim Mensch identisch.
Anwendung
Der Anti-GluR6/7-Antikörper, Klon NL9 ist ein Antikörper gegen GluR6/7 zur Verwendung in IP und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Routinemäßig mittels Immunblot-Analyse beurteilt.
Zielbeschreibung
115 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-921
Physikalische Form
Keine
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mäusehirngewebe, mikrosomale Rattenhirnaufbereitung, humane Hirnlysate
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neto auxiliary protein interactions regulate kainate and NMDA receptor subunit localization at mossy fiber-CA3 pyramidal cell synapses.
Wyeth, MS; Pelkey, KA; Petralia, RS; Salter, MW; McInnes, RR; McBain, CJ
The Journal of Neuroscience null
Mapping the Ligand Binding Sites of Kainate Receptors: Molecular Determinants of Subunit-Selective Binding of the Antagonist [3H]UBP310.
Atlason PT, Scholefield CL, Eaves RJ, Mayo-Martin MB, Jane DE, Molnar E
Molecular Pharmacology null
Evidence for a role of glutamate as an efferent transmitter in taste buds.
Vandenbeuch A, Tizzano M, Anderson CB, Stone LM, Goldberg D, Kinnamon SC
BMC Neuroscience null
Yong Liu et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 28(1), 126-138 (2021-10-23)
It has been reported that the G-alpha interacting protein (GAIP) interacting protein, C terminus 1 (GIPC1/GIPC) engages in vesicular trafficking, receptor transport and expression, and endocytosis. However, its role in epilepsy is unclear. Therefore, in this study, we aimed to
Qiu-Ju Zhu et al.
FEBS letters, 586(9), 1259-1264 (2012-04-10)
Protein SUMOylation has been implicated in the pathogenesis of ischemic stroke. However, the underlying mechanisms remain unclear. Here, we found that global brain ischemia evokes a sustained elevation of GluK2 SUMOylation in the rat hippocampal CA1 region. Over-expression of wild-type