04-857
Anti-phospho-Src family (Tyr416) Antibody, clone 2N8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 2N8, Upstate®
Synonym(e):
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, Proto-oncogene c-Src, pp60c-src, p60-Src
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2N8, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr416)
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
A 1:1000 dilution of this lot detected phospho-c-Src in RIPA lysates from COS cells transfected with active Src (Cat # 21-115) (Figure A).
Immunoprecipitation:
A previous lot detected endogenous phospho-c-Src immunoprecipitated from NIH/3T3 RIPA lysates with anti-Src, clone GD11 agarose beads (Cat # 16-186) (Figure B).
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
RIPA cell lysate
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable