Wichtige Dokumente
04-811
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eNOS/NOS III(Thr495)-Antikörper, Kaninchen, monoklonal
culture supernatant, Upstate®
Synonym(e):
NOS III, endothelial nitric oxidase synthase, endothelial nitric oxide synthase, nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
bovine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr495)
Angaben zum Gen
mouse ... Nos3(287024)
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit Mensch, Kaninchen und Ratte wird erwartet.
Erkennt phosphoryliertes eNOS/NOS III.
Immunogen
Peptid, das die Sequenz KK[pT]FK enthält, wobei pT dem Phospho-Threonin an Rest 495 des humanen eNOS/NOS III entspricht
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-eNOS/NOS III(Thr495)-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Phospho-eNOS-/NOS III (Thr495) validiert.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:2000–1:10.000-Verdünnung dieser Charge wies phosphoryliertes eNOS/NOS III in fetalem Endothelzelllysat aus Rinderherz nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Immunblot an fetalem Endothelzelllysat aus Rinderherz beurteilt
Zielbeschreibung
135 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 05-811
Physikalische Form
Kulturüberstand in 0,05 % Natriumazid
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Fetales Endothelzelllysat aus dem Rinderherz
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel protective role of endogenous cardiac myocyte P2X4 receptors in heart failure.
Yang, T; Shen, JB; Yang, R; Redden, J; Dodge-Kafka, K; Grady, J; Jacobson, KA; Liang, BT
Circulation. Heart Failure null
Martina Monti et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 351(3), 500-509 (2014-09-23)
At the cardiovascular level, nitric oxide (NO) controls smooth muscle functions, maintains vascular integrity, and exerts an antihypertensive effect. Metal-nonoates are a recently discovered class of NO donors, with NO release modulated through the complexation of the N-aminoethylpiperazine N-diazeniumdiolate ligand