04-1551
Anti-SMRT Antibody, clone 1SM-1E7
ascites fluid, clone 1SM-1E7, from mouse
Synonym(e):
CTG repeat protein 26, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, Thyroid-, retinoic-acid-receptor-associated corepressor, nuclear receptor co-repressor 2, silencing mediator for retinoid and thyroid
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1SM-1E7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected SMRT on 10 µg of human brain lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable