04-1475-I
Anti-CD27 Antibody, clone RM27-3E5
clone RM27-3E5, from rat
Synonym(e):
CD27 antigen, CD27, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM27-3E5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd27(21940)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Neurtralizing Analysis: A representative lot, when injected intraperitoneally during the induction phase of ragweed-induced experimental allergic conjunctivitis (EC), significantly affected the systemic immune responses, but not the severity of EC in mice (Sumi, T., et al. (2008). Immunol. Lett. 119(1-2):91-96).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected CD27-positive mouse splenocytes.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable