01-107
Epidermal growth factor, human
suitable for cell culture
Allgemeine Beschreibung
FUNKTION: SwissProt: P01133 # EGF stimuliert das Wachstum verschiedener Epidermal- und Epithelgewebe in vivo und in vitro sowie einiger Fibroblasten in Zellkulturen.
GRÖSSE: 1207 Aminosäuren; 133.946 Da
SUBZELLULÄRE LOKALISIERUNG: Membran; Single-Pass-Membranprotein vom Typ I.
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: P01133 ## enthält 9 EGF-ähnliche Domänen. & Enthält 9 LDL-Rezeptor-Klasse-B-Wiederholungen.
GRÖSSE: 1207 Aminosäuren; 133.946 Da
SUBZELLULÄRE LOKALISIERUNG: Membran; Single-Pass-Membranprotein vom Typ I.
ÄHNLICHKEIT: SwissProt: P01133 ## enthält 9 EGF-ähnliche Domänen. & Enthält 9 LDL-Rezeptor-Klasse-B-Wiederholungen.
Qualität
Routinemäßig in einem 5-Tages-Wachstumsassay unter Verwendung von humanen Vorhautfibroblasten evaluiert
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 100 mM Essigsäure mit 3,5 mg Mannitol
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.