Merck
V-029
Supelco
Valproinsäure-D6 -Lösung
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Valproinsäure-D6 -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10D6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C(CCC([2H])([2H])[2H])CCC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3
InChIKey
NIJJYAXOARWZEE-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein interner Standard und eine Certified Spiking Solution®, die für die Quantifizierung des Valproinsäuregehalts in Urin oder anderen Matrizen mittels LC/MS oder GC/MS für Testanwendungen in der klinischen Toxikologie, forensischen Analyse, Medikamentenüberwachung und therapeutischen Arzneimittelüberwachung sowie bei Urin-Drogentests geeignet ist. Valproinsäure, die unter Handelsnamen wie Depakote®, Valparin oder Stavzor® verkauft wird, ist ein Antiepileptikum und ein Stimmungsstabilisator. Das Medikament wird zur Behandlung von Epilepsie, bipolarer Störung, Migräne und Depression verschrieben.
Anwendung
  • Catalysis driven by an amyloid-substrate complex: Forschungsergebnisse zeigen, wie wichtig Pufferkonzentrate bei der Aufrechterhaltung eines optimalen pH-Werts und optimaler Stabilitätsbedingungen während biochemischer Reaktionen mit Amyloid-Substraten sind, was für die Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe entscheidend ist (Sawazaki et al., 2024).
  • High throughput microfluidics-based synthesis of PEGylated liposomes for precise size control and efficient drug encapsulation: In dieser Forschungsarbeit werden Pufferkonzentrate verwendet, um den pH-Wert und die Ionenstärke während der mikrofluidischen Synthese von PEGylierten Liposomen zu steuern, was für die Erzielung von Größenpräzision und hoher Verkapselungseffizienz in Wirkstoffabgabesystemen entscheidend ist (Akar et al., 2024).
  • Development of Analytical Quality by Design RP-HPLC Method and Its Validation for Estimation of Gefitinib from Bulk, Tablet Dosage Form and Complex Nanoformulation: Pufferkonzentrate spielen in dieser Studie eine entscheidende Rolle und optimieren die RP-HPLC-Methode für die präzise Quantifizierung von Gefitinib, einem kritischen Aspekt bei der Sicherstellung der Qualität und Wirksamkeit pharmazeutischer Produkte (More et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Depakote is a registered trademark of Sanofi S.A.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stavzor is a registered trademark of Noven Therapeutics, LLC
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C