Merck
T-005S
Supelco
(−)-trans-Δ9-THC -Lösung
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Dronabinol -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Second source product for Δ9-THC. This Certified Spiking Solution® is suitable for (−)-trans-Δ9-THC testing by HPLC, GC/MS or LC-MS/MS methods in forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, and cannabis potency or impurity profiling testing applications.
(−)-trans-Δ9-THC is one of the four isomers of the phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), the main psychoactive constituent of cannabis.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fully characterized under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
  • Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) with data on stability, homogeneity, accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
  • Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
  • Gravimetrically prepared using qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
  • Flame sealed under argon into ampoules for long-term shelf life
  • Offered in a convenient, DEA-exempt format to improve laboratory efficiency
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)