Merck
O-047
Supelco
Ocfentanil solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 0.5 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC1=CC=CC=C1N(C(COC)=O)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H27FN2O2/c1-27-17-22(26)25(21-10-6-5-9-20(21)23)19-12-15-24(16-13-19)14-11-18-7-3-2-4-8-18/h2-10,19H,11-17H2,1H3
InChIKey
NYISTOZKVCMVEL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for ocfentanil LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. Ocfentanil, also known as A-3217, is a potent synthetic opioid analgesic drug structurally related to fentanyl. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anesthesia.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)