Merck
M-023
Supelco
(±)-Methamphetamin-D5 -Lösung
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D5H10N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.26
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i2D3,8D,9D
InChIKey
MYWUZJCMWCOHBA-CXVYKYTNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methamphetamin ist eine psychostimulierende Droge aus der Stoffgruppe der Phenethylamine und Amphetamine. Es ist umgangssprachlich auch als „Meth“, „Ice“ und „Crystal“ bekannt. Dieser interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Methamphetamingehalts in Urin, Serum oder Plasma mittels LC/MS oder GC/MS in der Urin-Drogenkontrolle, klinischen Toxikologie, Sport-Dopingkontrolle, forensischen Analytik oder für Isotopenverdünnungsmethoden. Das dextrorotatorische Isomer von Methamphetamin ist ein Arzneimittel, das unter dem Handelsnamen Desoxyn® für die Behandlung von ADHS und Adipositas vertrieben wird.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup