Wichtige Dokumente
D-109
Dihydrocodeine-6ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@H](O[C@@H](CC2)[C@H]3[C@]([C@]2([H])[C@H]4C5)(CCN4C)C6=C5C=CC(OC)=C6O3)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H31NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3,5,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,4,6-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
InChIKey
WBVBRJPPWYRNPU-HSCJLHHPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
75.2 °F
Flammpunkt (°C)
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)