Merck
LM4100
Avanti
cholesterol (D7)
Avanti Research - A Croda Brand LM4100, methanol solution
Synonym(e):
cholest-5-en-3β-ol(d7)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39D7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.70
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.25
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM4100-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand LM4100
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Anwendung
Cholesterol (D7) has been used in the preparation of liposome and as an internal standard to determine the retention time calibration.
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4100-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Direct visualization of the conformational dynamics of single influenza hemagglutinin trimers
Das D, et al.
Cell, 174(4), 926-937 (2018)
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)