Wichtige Dokumente
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Verpackung
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)