Wichtige Dokumente
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)