900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
15(R)-Prostaglandin E2
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL in methyl acetate
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F
Flammpunkt (°C)
-13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)