Wichtige Dokumente
900112P
Avanti
PGF1α-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
Prostaglandin F1α-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 50 μg
package of 1 × 500 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[C@H](O)C1
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900112-500UG)
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)