Merck
880174P
Avanti
DSPE-PEG(400)Azide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[Azido(polyethylene glycol)-400] (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C60H120N5O18P
Molekulargewicht:
1230.59
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880174P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (880174P-50MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-10MG) ; 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-50MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)