Merck
878126C
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Polar Lipids 878126C
Synonym(e):
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H54NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.68
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (878126C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Polar Lipids 878126C
Konzentration
5 mg/mL (878126C-5mg)
Lipid-Typ
bioactive lipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Verwandte Kategorien
Anwendung
C18:1 Lyso PAF or 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine may be used to study the substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)